Principaux documents
GF26996394
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Synonyme(s) :
AL546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 269-963-94
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 μm