Principaux documents
GF26570101
Boron nitride
sheet, thickness 0.20 mm, size 5 × 5 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603110
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 265-701-01
Taille
5 × 5 mm
Épaisseur
0.20 mm