Principaux documents
GF15061272
Gold/Germanium eutectic
foil, Au 88%/Ge 12%, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
AU040260
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 150-612-72
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.025 mm