GF14715525
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Synonyme(s) :
CU205140
About This Item
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 147-155-25
Longueur
200 m
Diamètre
0.25 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable