Key Documents
GF12988615
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
CU266010
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 129-886-15
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable