Principaux documents
GF08832191
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 0.5 m, block copolymer
Synonyme(s) :
AC321020
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 088-321-91
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.021 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8