Principaux documents
GF07362996
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, size 300 × 450 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FE020351
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 073-629-96
Taille
300 × 450 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable