Key Documents
GF03846764
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 1m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI030260
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 038-467-64
Taille × épaisseur
1 m × 0.1 mm