GF00075563
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, pale gray
Synonyme(s) :
PH307930
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 000-755-63
Longueur
100 mm
Diamètre
30 mm
Couleur
pale gray
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable