A propos de cet article
Formule linéaire :
FC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-460-0
Beilstein/REAXYS Number:
471699
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI key
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter