F3556
Fluorinert™ FC-770
liquid
About This Item
Produits recommandés
product name
Fluorinert™ FC-770,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Couleur
colorless
Viscosité
0.7-0.9 cSt(25 °C)
Densité
1.760-1.800 g/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C10F22/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Clé InChI
BPHQIXJDBIHMLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable