F13207
4-Fluorophenol
99%
Synonyme(s) :
4-Hydroxyphenyl fluoride, p-Fluorophenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Point d'ébullition
185 °C (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Clé InChI
RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup