Key Documents
E47247
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-pyridylacetate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-pyridineacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro Beilstein :
123817
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and