DWKWGF537P
Azlon Pre-Labelled Narrow Neck Wash Bottles with jet-tip aperture
label, Acetone, capacity 500 mL, low-density polyethylene bottle
Synonyme(s) :
WGF537P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Caractéristiques
label Acetone
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGF537P
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages