DWKBGE814PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 30 mL
Synonyme(s) :
BGE814PNC
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
round bottom
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Capacité
30 mL
Application
Caractéristiques et avantages