DWK217118604
Duran® Flat Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED AND REINFORCED RIM
Synonyme(s) :
217118604
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
narrow-mouth neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217118604
Capacité
10000 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages