DWK217111708
Duran® Flat Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonyme(s) :
217111708
About This Item
Matériaux
flat bottom
narrow-mouth neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217111708
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages