DWK213916376
Duran® Measuring Cylinders
hexagonal glass cylinder (base), graduated: no, cylinder capacity 2000 mL, WITHOUT STAMPING IN FOOT
Synonyme(s) :
213916376
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Caractéristiques
graduated: no
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213916376
Capacité du cylindre
2000 mL
Application
Caractéristiques et avantages