Principaux documents
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro Beilstein :
607635
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter