Documents
D91152
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-bromoethylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
(2-Bromoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 119421, NSC 2672
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2P(O)(OCH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.05
Numéro Beilstein :
1766077
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Radical coupling
  • Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
  • Click-chemistry
  • Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
  • Negishi alkyl-aryl cross-coupling
  • Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup