A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-983-6
Beilstein/REAXYS Number:
1703917
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter