D216402
2,2′-Dipyridylamine
98%
Synonyme(s) :
bipyam
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
222 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
90-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Clé InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a bidentate N-donor ligand in the synthesis of various metal complexes.
- To synthesize Pd-polyoxovanadates, heterogeneous catalyst for the oxidation of benzylic hydrocarbons.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable