CLS9944512
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 6.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
dispenser arrangement
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1000
pkg of 1000 ea
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-12
D.E. × L
12 mm × 75 mm
Capacité
6.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)