Principaux documents
CLS17308
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 240 mL, diam. × H 80 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
storage vessel
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
translucent polypropylene
Fabricant/nom de marque
Corning 1730-8
Diam. × H
80 mm × 75 mm
Volume
240 mL
Description générale
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.