CDS012618
6-aminopyridine-3-sulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3O2S
Poids moléculaire :
173.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cn1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H7N3O2S/c6-5-2-1-4(3-8-5)11(7,9)10/h1-3H,(H2,6,8)(H2,7,9,10)
Clé InChI
VXPQZDZQAWMEHT-UHFFFAOYSA-N