CDS005151
alpha-cyclociral
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
liquid
Chaîne SMILES
CC1=CCCC(C)(C)C1C=O
InChI
1S/C10H16O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
ZVZRJSHOOULAGB-UHFFFAOYSA-N