CDS004799
5-bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14BrN3
Poids moléculaire :
256.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CN1CCN(CC1)c2ccc(Br)cn2
InChI
1S/C10H14BrN3/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(11)8-12-10/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clé InChI
QMRHAZARKSZMCF-UHFFFAOYSA-N