CDS003831
4-chloro-2-fluorobenzyl mercaptan
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClFS
Poids moléculaire :
176.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Fc1cc(Cl)ccc1CS
InChI
1S/C7H6ClFS/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
OVCDKLGNZSQXES-UHFFFAOYSA-N