CDS002946
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4F3NO3
Poids moléculaire :
207.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-2-1-3(6(13)14)5(12)11-4/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
JPOIZUVDMRHIIT-UHFFFAOYSA-N