Key Documents
C95706
Sigma-Aldrich
Cyclobutanecarbonyl chloride
98%
Synonyme(s) :
Cyclobutancarboxylic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
C4H7COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C5H7ClO/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
JFWMYCVMQSLLOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter