Key Documents
C68105
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-phenylpropane
99%
Synonyme(s) :
(3-Chloro-1-propyl)benzene, 3-Phenylpropyl chloride, Hydrocinnamyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.64
Numéro Beilstein :
507635
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Point d'ébullition
219 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Clé InChI
XZBXAYCCBFTQHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Xinguang Zhou et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 125-131 (2015-07-25)
Concentration of blood catecholamines (CAs) is linked to a host of cardiovascular diseases, including hypertension and stenocardia. The matrix interferences and low concentration require tedious sample pretreatment methods before quantitative analysis by the gold standard method of high-performance liquid chromatography-electrochemical