C47604
5-Chloroindole
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
69-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
Clé InChI
MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable