Principaux documents
C24809
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.57
Numéro Beilstein :
1906694
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H
Clé InChI
WBUOVKBZJOIOAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F
Point d'éclair (°C)
97 °C