Merck
C121908
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-Ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-779-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3562600
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
optical purity
ee: 99% (GLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
123-125 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
InChI key
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe