BR781334
BRAND® strips of 8 caps
polypropylene, clear, flat
Synonyme(s) :
PCR, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
flat
polypropylene
Conditionnement
pack of 125 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781334
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination