BR780732
BRAND® micro tube without screw cap
capacity 1.5 mL, round bottom, non-sterile
Synonyme(s) :
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
conical bottom
polypropylene tube
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
graduations
Conditionnement
pack of 1000
Fabricant/nom de marque
BRAND 780732
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
13 mm