Merck
BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
Synonyme(s) :
Clips, Spring clips, Tubing
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Material:
zinc-plated steel
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
zinc-plated steel
description
zinc/PE-coated steel
manufacturer/tradename
BRAND 76005
bore
2.5 mm
size
, 6 mm , Grip
General description
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG