Principaux documents
BR708134
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
25, 50 and 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE
Description
coiled, with safety handle
Fabricant/nom de marque
BRAND 708134
Conditionnement
1 ea of
Longueur
~800 mm
Capacité
25, 50 and 100 mL
Description générale
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG