BR464004
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 4
Synonyme(s) :
Filter, Filter funnel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 464004
Capacité
50 mL
Diam. du filtre
3.5 cm
Dimension de pores
10-16 μm