BML00126
3-Hydroxy-4-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC(O)=C(OC)C=C2
InChI
1S/C13H19BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-6-7-11(16-5)10(15)8-9/h6-8,15H,1-5H3
Clé InChI
WINSAMQIAMEZIK-UHFFFAOYSA-N