BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Synonyme(s) :
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11637-0002
Diam. du bouchon
18 mm
Capacité
60 mL (2 oz)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Tip opening is 0.76mm (0.030")