Merck
B85404
1,4-Butanedithiol
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HS(CH2)4SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-728-3
Beilstein/REAXYS Number:
1697080
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Butanedithiol
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter