Key Documents
B74372
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrothiazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3HBrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.02
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Impuretés
<2% acetic acid
Pf
85-88 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
Clé InChI
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable