Principaux documents
B42985
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dimethylamino)-2-propanol
97%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diamino-2-propanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH(OH)CH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4422 (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3)4/h7,10H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
JGVZJRHAZOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup