A propos de cet article
Formule linéaire :
C3H6BrO3SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97%
form
solid
functional group
bromo, sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H7BrO3S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
LNZDAVYFINUYOH-UHFFFAOYSA-M
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)