A59522
2-Aminoindan hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Indanamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
245-247 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].NC1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
Clé InChI
XEHNLVMHWYPNEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves