Merck
A48601
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
98%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.99
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-253-9
Beilstein/REAXYS Number:
118454
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
219-222 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)