A46404
1-Amino-4-chloronaphthalene
98%
Synonyme(s) :
4-Chloro-1-naphthylamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H6Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
98-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
Clé InChI
DEPDZGNUVOAZCW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable