934763
Iodine-doped lithium phosphorus sulfur chloride
powder, battery grade
Synonyme(s) :
LPSClI
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Li6PS5Cl0.9I0.1
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
faint beige to dark beige
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable