933708
Lithium difluorophosphate
≥99% trace metals basis, acid ≤ 200 ppm, battery grade
Synonyme(s) :
LiDFP, LiF2PO2, Lithium difluorophosphinate, Lithium phosphorodifluoridate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
acid ≤ 200 ppm
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤200 ppm acid
Traces de cations
Ca: ≤5 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤5 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3